주요 문서
86391
Sigma-Aldrich
TentaGel S PHB-Gly-Fmoc
extent of labeling: ~0.22 mmol/g protected amino acid loading
동의어(들):
Fmoc-glycine 4-[poly(ethylenoxy)]benzyl ester polymer-bound
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩766,630
₩766,630
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩766,630
About This Item
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
₩766,630
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품 라인
TentaGel
Quality Level
양식
solid
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
라벨링 범위
~0.22 mmol/g protected amino acid loading
입자 크기
~90 μm
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
법적 정보
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)