주요 문서
86141
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyl sulfosuccinate sodium salt
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Dicyclohexyl sodium sulfosuccinate, Sodium dicyclohexyl sulfosuccinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H25NaO7S
CAS Number:
Molecular Weight:
384.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
설명
anionic
분석
≥98.0% (TLC)
양식
fibers
분자량
384.42 g/mol
불순물
≤2% water
응용 분야
detection
작용기
ester
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C(CC(=O)OC1CCCCC1)C(=O)OC2CCCCC2
InChI
1S/C16H26O7S.Na/c17-15(22-12-7-3-1-4-8-12)11-14(24(19,20)21)16(18)23-13-9-5-2-6-10-13;/h12-14H,1-11H2,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
InChI key
UELAIMNOXLAYRW-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)