Key Documents
860395
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-(−)-Ephedrine nitrate
99%
동의어(들):
(1R,2S)-(−)-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol nitrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH·HNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
228.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
분석
99%
광학 활성
[α]21/D −31°, c = 5 in H2O
mp
126-128 °C (lit.)
SMILES string
O[N+]([O-])=O.CN[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
애플리케이션
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable