주요 문서
860352
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl β-D-thiogalactopyranoside
98%
동의어(들):
2-Nitrophenyl 1-thio-β-D-galactopyranoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H15NO7S
CAS Number:
Molecular Weight:
317.32
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
광학 활성
[α]25/D −229.7°, c = 0.71 in methanol
mp
201 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Sc2ccccc2[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
교체됨
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)