주요 문서
859362
Sigma-Aldrich
L-Histidinol dihydrochloride
99%
동의어(들):
β-Aminoimidazole-4-propanol dihydrochloride, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propanol dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11N3O · 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
214.09
Beilstein:
3914853
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
99%
광학 활성
[α]19/D −2.2°, c = 2 in H2O
mp
198-201 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].N[C@H](CO)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H11N3O.2ClH/c7-5(3-10)1-6-2-8-4-9-6;;/h2,4-5,10H,1,3,7H2,(H,8,9);2*1H/t5-;;/m0../s1
InChI key
FRCAFNBBXRWXQA-XRIGFGBMSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Precursor of histamine; reversible inhibitor of protein synthesis.
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)