주요 문서
857769
Sigma-Aldrich
Ethyl linoleate
98%
동의어(들):
Linoleic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3(CH2CH=CH)2(CH2)7COOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
308.50
Beilstein:
1727827
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
bp
224 °C/17 mmHg (lit.)
density
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-19H2,1-2H3/b9-8-,12-11-
InChI key
FMMOOAYVCKXGMF-MURFETPASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Ethyl linoleate solated from Oxalis triangularis inhibits forskolin-induced melanogenesis and tyrosinase activity in mouse B16 melanoma cells [1]. This anti-melanogenic effect is mediated by inhibiting cAMP production.
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)