문서
85625
Sigma-Aldrich
Spiro[2.4]hepta-4,6-diene
≥95.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8
CAS Number:
Molecular Weight:
92.14
Beilstein:
969332
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95.0% (GC)
형태
liquid
density
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
C1CC12C=CC=C2
InChI
1S/C7H8/c1-2-4-7(3-1)5-6-7/h1-4H,5-6H2
InChI key
KPDOKSJMJMDRQA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
주의사항
air senstive, handle under Argon
분석 메모
may contain up to 10% 1,2-dichloroethane
기타 정보
Versatile building block for the synthesis of analogs of prostaglandins and related compounds via [2+2] and [4+2] CA; the spiro cyclopropane being a precursor of a gem-dimethyl moiety
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
59.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
15 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
문서 라이브러리 방문
V. Singh et al.
Synthetic Communications, 19, 107-107 (1989)
M.C. Pirrung et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 2335-2335 (1987)
S.W. Jones et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1260-1260 (1986)