문서
855898
Sigma-Aldrich
L-Methionine sulfoximine
99%
동의어(들):
L-S-(3-Amino-3-carboxypropyl)-S-methylsulfoximine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
180.23
Beilstein:
6175446
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
광학 활성
[α]25/D +12.8°, c = 1 in H2O
mp
>210 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O3S/c1-11(7,10)3-2-4(6)5(8)9/h4,7H,2-3,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-,11?/m0/s1
InChI key
SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨