주요 문서
850071
Sigma-Aldrich
Glycyl-L-leucine
99%
동의어(들):
Gly-Leu
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH2CH2CONHCH(COOH)CH2CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
188.22
Beilstein:
1726294
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
광학 활성
[α]22/D −34.5°, c = 2 in H2O
mp
233-235 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)CN)C(O)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)