주요 문서
83886
Sigma-Aldrich
Rink amide (aminomethyl)polystyrene with Norleucine internal standard
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
라벨링 범위
~1.1 mmol/g loading
기질
crosslinked with 1% DVB
입자 크기
200-400 mesh
응용 분야
peptide synthesis
작용기
amine
애플리케이션
  • Solid support for Fmoc-based solid phase peptide synthesis (SPPS) of peptide amides.
  • This solid support contains a modified Rink amide linker attached through norleucine to aminomethylpolystyrene resin.
  • Cleavage of peptides is achieved by adding 95% TFA.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)