반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
mp
146-151 °C
작용기
phosphine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[O-]C(OC)=O
InChI
1S/C19H18P.C2H4O3/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;1-5-2(3)4/h2-16H,1H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
FALLFMKOBMQQNQ-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable