주요 문서
80940
Sigma-Aldrich
Ethyl pivaloylacetate
≥97.0% (GC)
동의어(들):
4,4-Dimethyl-3-oxopentanoic acid ethyl ester, Ethyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CCOCH2COOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
172.22
Beilstein:
1767555
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
liquid
분석:
≥97.0% (GC)
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.432
bp
88-90 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.967 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
ester
ketone
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H16O3/c1-5-12-8(11)6-7(10)9(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI key
VUYNTIDSHCJIKF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
172.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
78 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)