주요 문서
807885
Sigma-Aldrich
Ac-Tle-OH
동의어(들):
(2S)-2-Acetamido-3,3-dimethylbutanoic acid, N-α-Acetyl-L-tert-leucine, N-Acyl-tert-Leucine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩67,498
₩67,498
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩67,498
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H15NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
173.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩67,498
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
분석
95%
Quality Level
양식
powder
mp
230 °C
SMILES string
O=C(O)[C@H](C(C)(C)C)NC(C)=O
InChI
1S/C8H15NO3/c1-5(10)9-6(7(11)12)8(2,3)4/h6H,1-4H3,(H,9,10)(H,11,12)/t6-/m1/s1
InChI key
WPPXAQGLXQAVTE-ZCFIWIBFSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.