주요 문서
803197
Sigma-Aldrich
Silica nanospheres
80 nm avg. part. size (TEM), 10 % (w/v) in ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
SiO2
Molecular Weight:
60.08
UNSPSC 코드:
12352300
NACRES:
NA.23
양식
nanospheres
농도
10 % (w/v) in ethanol
평균 부품 크기
80 nm (TEM)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Traditionally the silica (SiO2) nanoparticles find applications as additives to drugs, cosmetics, printer toners, varnishes, and food etc. In recent years, their use has been extended to biomedical and biotechnological fields as biosensors, biomarkers, DNA and drug delivery agents etc.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
61.9 °F
Flash Point (°C)
16.6 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1