802107
Poly(N-isopropyl acrylamide), amine terminated
end functionalized by RAFT, PDI ≤1.3, Mn 5,000
동의어(들):
NIPAM polymer, PNIPAM-NH2, functionalized polyNIPAM, functionalized polyacrylamide, polyacrylamide
About This Item
추천 제품
양식
powder
분자량
Mn 5,000
PDI
≤1.3
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.