주요 문서
798959
Sigma-Aldrich
cis-2-Bromovinylboronic acid MIDA ester
90%
동의어(들):
MIDA006
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H9BBrNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
261.87
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.22
분석
90%
양식
solid
mp
153-159 °C (Decomp.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C/Br
InChI
1S/C7H9BBrNO4/c1-10-4-6(11)13-8(2-3-9)14-7(12)5-10/h2-3H,4-5H2,1H3/b3-2-
InChI key
ALXOFLXCBIRRRC-IHWYPQMZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
The (Z)-(2-Bromovinyl)-MIDA boronate is a unique building block for the incorporation of cis-olefin for small molecule synthesis. Burke and coworkers have displayed the extreme versatility of this building block in the construction of polyene-containing natural product motifs.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)