Merck
797170
Neo-decanoic acid
동의어(들):
7,7-Dimethyloctanoic acid
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
1 G
₩86,072
₩86,072
오늘 배송 가능세부사항
벌크 견적 요청하기
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C10H20O2
CAS 번호:
Molecular Weight:
172.26
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
description
Fp: >230°F
Quality Level
form
liquid
refractive index
n20/D 1.439
density
0.9086 g/mL at 25 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCCCCC(C)(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(11)12/h4-8H2,1-3H3,(H,11,12)
InChI key
YPIFGDQKSSMYHQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 4
이 품목
L4250616125488666
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
0.9086 g/mL at 25 °C
density
-
density
0.908 g/mL at 25 °C
density
0.991 g/mL at 25 °C
form
liquid
form
-
form
solid
form
solid
refractive index
n20/D 1.439
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
description
Fp: >230°F
description
-
description
-
description
-
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
-
저장 등급
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
국제 무역 품목 번호
SKUGTIN
797170-1G04061832964676