주요 문서
797030
Sigma-Aldrich
3-Bromoisoquinoline
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H6BrN
CAS Number:
Molecular Weight:
208.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
작용기
bromo
SMILES string
BrC1=CC2=C(C=N1)C=CC=C2
InChI
1S/C9H6BrN/c10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-6H
InChI key
ZWJYXJDEDLXUHU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)