문서
796921
Sigma-Aldrich
tert-butyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H28BNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
309.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
solid
SMILES string
O=C(OC(C)(C)C)N1CCC=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C1
InChI
1S/C16H28BNO4/c1-14(2,3)20-13(19)18-10-8-9-12(11-18)17-21-15(4,5)16(6,7)22-17/h9H,8,10-11H2,1-7H3
InChI key
KEEIJBAOTMNSEN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable