주요 문서
796891
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-4H-1,2,4-triazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩253,547
₩253,547
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩253,547
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H7N3
CAS Number:
Molecular Weight:
97.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩253,547
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
95%
Quality Level
양식
solid
mp
142-146 °C (exp)
SMILES string
CC1=NN=C(C)N1
InChI
1S/C4H7N3/c1-3-5-4(2)7-6-3/h1-2H3,(H,5,6,7)
InChI key
XYYXDARQOHWBPO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jia Zhang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 24(56), 15013-15018 (2018-07-11)
We characterized the T2 -exchange (T2ex ) magnetic resonance imaging (MRI) contrast of azole protons that have large chemical shifts from the water proton resonance as a function of pH, temperature, and chemical modification. Our results showed that 1,2,4-triazoles could