주요 문서
796719
Sigma-Aldrich
4-Bromomethylpiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
95%
동의어(들):
1-Boc-4-bromomethylpiperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩455,735
₩455,735
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩455,735
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H20BrNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
278.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩455,735
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
양식
solid
작용기
bromo
SMILES string
O=C(OC(C)(C)C)N1CCC(CBr)CC1
InChI
1S/C11H20BrNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-4-9(8-12)5-7-13/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI key
YGJXBTRLYHCWGD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)