주요 문서
796697
Sigma-Aldrich
3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-benzoic acid
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H18N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
234.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
양식
solid
작용기
carboxylic acid
SMILES string
O=C(O)C1=CC=CC(CN2CCN(C)CC2)=C1
InChI
1S/C13H18N2O2/c1-14-5-7-15(8-6-14)10-11-3-2-4-12(9-11)13(16)17/h2-4,9H,5-8,10H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
SMSCFZLMSBEZQU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)