주요 문서
795577
Sigma-Aldrich
3,4-Thiophenedicarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩482,531
₩482,531
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩482,531
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
172.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩482,531
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
95%
Quality Level
양식
powder
mp
226-331 °C
SMILES string
OC(C1=CSC=C1C(O)=O)=O
InChI
1S/C6H4O4S/c7-5(8)3-1-11-2-4(3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
ZWWLLYJRPKYTDF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Synthetic precursor for organic electronics materials.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)