주요 문서
795232
Sigma-Aldrich
1-Bromovinyl-1-boronic acid MIDA ester
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H9BBrNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
261.87
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
153-158 °C
작용기
bromo
SMILES string
C=C(Br)B1OC(CN(C)CC(O1)=O)=O
InChI
1S/C7H9BBrNO4/c1-5(9)8-13-6(11)3-10(2)4-7(12)14-8/h1,3-4H2,2H3
InChI key
PZDXKEHNRTYTFO-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
This MIDA Boronate building block has been used in highly chemoselective sequences toward the synthesis of 1; 1-disubstituted olefins.
(1-Bromovinyl)-MIDA boronate: a readily accessible and highly versatile building block for small molecule synthesis
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)