주요 문서
794198
Sigma-Aldrich
Neopentyl-tBu2P Pd G2
동의어(들):
Chloro[(di-tert-butylneopentylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H39ClNPPd
CAS Number:
Molecular Weight:
526.43
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
794198 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
solid
특징
generation 2
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
작용기
phosphine
SMILES string
Cl[Pd-]1C2=CC=CC=C2C3=C([NH2+]1)C=CC=C3.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C13H29P.C12H10N.ClH.Pd/c1-11(2,3)10-14(12(4,5)6)13(7,8)9;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h10H2,1-9H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
InChI key
DQUVXGBXLUAOQM-UHFFFAOYSA-M
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)