주요 문서
792543
Sigma-Aldrich
Sodium benzenesulfonate-d5
97 atom % D, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6D5SO3Na
Molecular Weight:
185.19
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
97 atom % D
분석
97% (CP)
양식
solid
질량 이동
M+5
SMILES string
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1S(=O)([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C6H6O3S.Na/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8,9);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D,4D,5D;
InChI key
MZSDGDXXBZSFTG-GWVWGMRQSA-M
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)