주요 문서
79234
Sigma-Aldrich
(±)-α-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
≥98.0% (GC)
동의어(들):
(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3CH(OH)C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
176.14
Beilstein:
3197623
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.462
bp
57-59 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.297 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
fluoro
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OC(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,12H
InChI key
VNOMEAQPOMDWSR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
183.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
84 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)