분석
97% (HPLC)
양식
powder
오비탈 에너지
HOMO -5.78 eV
LUMO -3.56 eV
SMILES string
CC(C=C1C)=CC(C)=C1C2=C3C(C=CC=C3)=C(C2=C4)C=C5C4=C(C=CC=C6)C6=C5C7=C(C)C=C(C)C=C7C
InChI
1S/C38H32/c1-21-15-23(3)35(24(4)16-21)37-29-13-9-7-11-27(29)31-20-34-32(19-33(31)37)28-12-8-10-14-30(28)38(34)36-25(5)17-22(2)18-26(36)6/h7-20H,1-6H3
InChI key
RVYZMPWWAUBURT-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.