주요 문서
791229
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine dihydrochloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H9N3 · 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
208.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
206-211 °C (decomposition)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C1(CCNC2)=C2C=NC=N1.Cl.Cl
InChI
1S/C7H9N3.2ClH/c1-2-8-3-6-4-9-5-10-7(1)6;;/h4-5,8H,1-3H2;2*1H
InChI key
WLSBRWTXCPUJMN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)