주요 문서
790737
Sigma-Aldrich
(R)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-disulfonimide
97%
동의어(들):
(11bR)-Dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dithiazepine 3,3,5,5-tetraoxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩725,928
₩725,928
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩725,928
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H13NO4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
395.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩725,928
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: Aldol Reaction
reaction type: Allylation
reaction type: Carbonyl/Imine Addition
reaction type: Friedel-Crafts Alkylation
mp
255-260 °C
SMILES string
[S]1(=O)(=O)N[S](=O)(=O)c2c(c5c(cc2)cccc5)c3c4c(ccc31)cccc4
InChI
1S/C20H13NO4S2/c22-26(23)17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)27(24,25)21-26/h1-12,21H
InChI key
JSCWJDJFPUMYSV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Asymmetric counteranion-directed catalysis (ACDC) has a number of valuable applications in enantioselective synthesis.