주요 문서
78803
Sigma-Aldrich
(+)-8-Phenylmenthol
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H24O
CAS Number:
Molecular Weight:
232.36
Beilstein:
5265529
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D +26±1°, c = 2% in ethanol
refractive index
n20/D 1.531
density
0.999 g/mL at 20 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1CC[C@@H]([C@@H](O)C1)C(C)(C)c2ccccc2
InChI
1S/C16H24O/c1-12-9-10-14(15(17)11-12)16(2,3)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,12,14-15,17H,9-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-/m0/s1
InChI key
WTQIZFCJMGWUGZ-QEJZJMRPSA-N
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)