문서
78173
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Phenylsuccinic acid
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10O4
CAS Number:
Molecular Weight:
194.18
Beilstein:
2616723
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
형태
powder
광학 활성
[α]20/D +171±4°, c = 1% in acetone
mp
173-176 °C
SMILES string
OC(=O)C[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)6-8(10(13)14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,11,12)(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChI key
LVFFZQQWIZURIO-QMMMGPOBSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3