주요 문서
779938
Sigma-Aldrich
1-Azido-3-chlorobenzene solution
0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥97% (HPLC)
동의어(들):
3-Chlorophenyl azide solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4ClN3
CAS Number:
Molecular Weight:
153.57
Beilstein:
1817835
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥97% (HPLC)
양식
liquid
농도
0.5 M in tert-butyl methyl ether
불순물
≤2% water
저장 온도
−20°C
SMILES string
Clc1cccc(c1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-10-8/h1-4H
InChI key
NTTKOAYXVOKLEH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-18.4 °F
Flash Point (°C)
-28 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)