주요 문서
779687
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-cyano-3,3-bis(methylthio)acrylate
≥98.0% (GC)
동의어(들):
Ethyl 2-cyano-3,3-bis(methylthio)-2-propenoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H11NO2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
217.31
Beilstein:
1778721
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (GC)
양식
solid
구성
sulfur content, 28.9-30.1%
SMILES string
CCOC(=O)\C(C#N)=C(\SC)SC
InChI
1S/C8H11NO2S2/c1-4-11-7(10)6(5-9)8(12-2)13-3/h4H2,1-3H3
InChI key
POABRARINOCORV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)