주요 문서
779490
Sigma-Aldrich
1,8-Diiodonaphthalene
≥98.0% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩783,174
₩783,174
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩783,174
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H6I2
CAS Number:
Molecular Weight:
379.96
Beilstein:
1865324
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩783,174
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
crystals
mp
109-113 °C
작용기
iodo
SMILES string
Ic1cccc2cccc(I)c12
InChI
1S/C10H6I2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H
InChI key
FURHMGVKKGEGMZ-UHFFFAOYSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)