grade
purum
분석
≥95.0% (dry substance, CHN)
양식
powder
불순물
<10% water
SMILES string
[K+].[K+].CC(C)(C)c1cc2CCCCc2c(c1[O-])-c3c([O-])c(cc4CCCCc34)C(C)(C)C
InChI
1S/C28H38O2.2K/c1-27(2,3)21-15-17-11-7-9-13-19(17)23(25(21)29)24-20-14-10-8-12-18(20)16-22(26(24)30)28(4,5)6;;/h15-16,29-30H,7-14H2,1-6H3;;/q;2*+1/p-2
InChI key
KUFMCCDFHGQYSN-UHFFFAOYSA-L
애플리케이션
포장
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터