주요 문서
779180
Sigma-Aldrich
1-Dicyclohexylphosphino-1′-{(R)-{(RP)-2-[(S)-1-(dimethylamino)ethyl]ferrocenyl}phenylphosphino}ferrocene
97%
동의어(들):
1-(Dicyclohexylphosphino)-1′-[(R)-[(1S)-2-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]ferrocenyl]phenylphosphino]ferrocene (acc to CAS), Chenphos SL-F356-2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H53Fe2NP2
CAS Number:
Molecular Weight:
745.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
≥97%
97%
양식
lumps
광학 순도
ee: ≥99%
SMILES string
[Fe].[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][C]([CH]2)P(C3CCCCC3)C4CCCCC4.C[C@@H]([C]5[CH][CH][CH][C]5P([C]6[CH][CH][CH][CH]6)c7ccccc7)N(C)C
InChI
1S/C20H22NP.C17H26P.C5H5.2Fe/c1-16(21(2)3)19-14-9-15-20(19)22(18-12-7-8-13-18)17-10-5-4-6-11-17;1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;1-2-4-5-3-1;;/h4-16H,1-3H3;7-8,13-16H,1-6,9-12H2;1-5H;;/t16-,22?;;;;/m0..../s1
InChI key
VVRMQHFYVHGFHX-CCABKTBBSA-N
일반 설명
sold in collaboration with Solvias AG
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)