주요 문서
779164
Sigma-Aldrich
2-Azidotoluene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
동의어(들):
1-Azido-2-methylbenzene solution, 2-Methylphenyl azide solution, o-Tolyl azide solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 ML
₩283,287
₩283,287
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 ML
₩283,287
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7N3
CAS Number:
Molecular Weight:
133.15
Beilstein:
1447887
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩283,287
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
liquid
농도
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
불순물
≤2.0% water
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cc1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H7N3/c1-6-4-2-3-5-7(6)9-10-8/h2-5H,1H3
InChI key
ZKGVLNVASIPVAU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-18.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-28 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)