주요 문서
776971
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5BrClN
CAS Number:
Molecular Weight:
206.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
96%
양식
solid
mp
30-35 °C
작용기
bromo
chloro
SMILES string
ClC1=C(Br)C=CC(C)=N1
InChI
1S/C6H5BrClN/c1-4-2-3-5(7)6(8)9-4/h2-3H,1H3
InChI key
JVDQYSIJBRTRMS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)