776270
n-Propylmagnesium chloride solution
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
동의어(들):
Propylmagnesium chloride solution
크기 선택
About This Item
추천 제품
양식
solution
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
환경친화적 대안 제품 특성
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
농도
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
density
0.896 g/mL at 25 °C
환경친화적 대안 카테고리
SMILES string
CCC[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h1,3H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
AMXVKMXLDJXAPM-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
포장
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-30 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)