주요 문서
775959
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7ClO2
CAS Number:
Molecular Weight:
170.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
양식
solid
mp
70-75 °C
SMILES string
COc1cc(Cl)ccc1C=O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-8-4-7(9)3-2-6(8)5-10/h2-5H,1H3
InChI key
IVBZHFWJBYTRNG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)