주요 문서
775576
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-iodo-pyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3ClIN
CAS Number:
Molecular Weight:
239.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
71-81 °C
작용기
chloro
iodo
SMILES string
Clc1ccncc1I
InChI
1S/C5H3ClIN/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H
InChI key
GPFGRYFMMHDHGA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)