문서
775355
Sigma-Aldrich
Methanol-17O
80 atom % 17O, 98% (CP)
동의어(들):
Methyl alcohol-17O
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH317OH
Molecular Weight:
33.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191502
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
80 atom % 17O
분석
98% (CP)
형태
liquid
bp
65.4 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
C[17OH]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2+1
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-VQEHIDDOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
51.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
11 °C - closed cup