주요 문서
774979
Sigma-Aldrich
5-Bromo-6-methyl-1H-indazole
97%
동의어(들):
5-Bromo-6-methylindazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
211.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
166-169 °C
작용기
bromo
SMILES string
Cc1cc2[nH]ncc2cc1Br
InChI
1S/C8H7BrN2/c1-5-2-8-6(3-7(5)9)4-10-11-8/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
UTDBMGRTYFPTEC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)