주요 문서
774561
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-indole-5-carboxaldehyde
97%
동의어(들):
1-Methylindolecarbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩120,481
₩120,481
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩120,481
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H9NO
CAS Number:
Molecular Weight:
159.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩120,481
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
80-85 °C
작용기
aldehyde
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[n]1(c2c(cc1)cc(cc2)C=O)C
InChI
1S/C10H9NO/c1-11-5-4-9-6-8(7-12)2-3-10(9)11/h2-7H,1H3
InChI key
XIVDZBIBWGQOTI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile