주요 문서
773360
Sigma-Aldrich
Poly(2-ethyl-2-oxazoline) α-methyl, ω-2-hydroxyethylamine terminated
average Mn 2,000, PDI ≤1.2
동의어(들):
POZ, Poly(2-ethyl-2-oxazoline) hydroxyethyl amine, Polyoxazoline, amino terminated polyoxazoline, aminoPEOx
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩114,594
₩114,594
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩114,594
About This Item
Linear Formula:
CH3(C5H9NO)nNHC2H4OH
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
₩114,594
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
설명
Tg 34°C
Quality Level
양식
solid
분자량
average Mn 2,000
PDI
≤1.2
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Amine polyoxazolines can be covalently attached through conjugation to carboxyl groups or sulfhydryl groups. Amines can also attach to oxidized carbohydrate groups (usually aldehydes) by reductive amination. Polyoxazolines are a biocompatible, hydrophilic, amorphous alternatives to poly(ethylene glycol).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Poly(2-oxazoline)s, synthesized via LCROP, resemble polypeptides and have various applications in polymer chemistry.