주요 문서
773093
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-His(Trt)-OH
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C41H35N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
633.73
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
분석
95%
양식
powder or crystals
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
183-188 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN([C@@H](Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)C(O)=O)C(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57
InChI
1S/C41H35N3O4/c1-43(40(47)48-27-37-35-23-13-11-21-33(35)34-22-12-14-24-36(34)37)38(39(45)46)25-32-26-44(28-42-32)41(29-15-5-2-6-16-29,30-17-7-3-8-18-30)31-19-9-4-10-20-31/h2-24,26,28,37-38H,25,27H2,1H3,(H,45,46)/t38-/m0/s1
InChI key
JWVLJHMKVOZWMC-LHEWISCISA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)