주요 문서
772313
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenyl β-D-glucopyranoside
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩131,747
₩131,747
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩131,747
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H18O7
CAS Number:
Molecular Weight:
286.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩131,747
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
133-172 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)cc1
InChI
1S/C13H18O7/c1-18-7-2-4-8(5-3-7)19-13-12(17)11(16)10(15)9(6-14)20-13/h2-5,9-17H,6H2,1H3/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
InChI key
SIXFVXJMCGPTRB-UJPOAAIJSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Z Zhang et al.
Carbohydrate research, 295, 41-55 (1996-12-13)
p-Methoxyphenyl (pMP) beta-D-glycopyranosides (Glc, Gal, GlcNPhth, GalNPhth, GlcNTroc, Gal beta 4Glc, Gal alpha 4Gal) were prepared from the corresponding 1-O-acetyl sugars in 79-90% yield, using boron trifluoride etherate as promoter. Treatment of the pMP glycosides with acyl chlorides or bromides
G M Aerts et al.
Biochimica et biophysica acta, 660(2), 317-324 (1981-08-13)
The interaction of alcohols in the hydrolysis of aryl beta-D-glucopyranosides and aryl beta-D-xylopyranosides by beta-D-glucosidase (beta-D-glucoside glucohydrolase, EC 3.2.1.21) from Stachybotrys atra has been investigated. The results constitute support for the presence of a glycosyl-enzyme intermediate, formed during the first