주요 문서
768928
Sigma-Aldrich
(R)-1,1-Dimethoxy-2-propanol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
동의어(들):
(2R)-2-Hydroxypropionaldehyde dimethyl acetal, (R)-1,1-Dimethoxy-2-hydroxypropane, (R)-Lactaldehyde dimethyl acetal
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩508,008
5 G
₩2,005,133
₩508,008
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩508,008
5 G
₩2,005,133
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H12O3
CAS Number:
Molecular Weight:
120.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩508,008
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
양식
liquid
광학 순도
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
작용기
acetal
ether
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](O)C(OC)OC
InChI
1S/C5H12O3/c1-4(6)5(7-2)8-3/h4-6H,1-3H3/t4-/m1/s1
InChI key
PRAYXKGWSGUXQK-SCSAIBSYSA-N
애플리케이션
(R)-1,1-Dimethoxy-2-propanol is a chiral organic compound that is commonly used as a reagent in organic synthesis. For instance, it is used in the synthesis of D-lactaldehyde, which is useful as a building block in modern biocatalysis for the efficient development of both highly productive and green chemical processes.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
123.3 °F
Flash Point (°C)
50.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)