주요 문서
767255
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 32 hydroxyl, 1 allyl
generation 5, 95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
설명
hydroxyl surface groups
분석
95%
양식
solid
분자량
generation 5
특징
focal point allyl
표면기 개수
32
mp
>300 °C
저장 온도
2-8°C
일반 설명
calculated mol. wt. 3657.7
애플리케이션
Allyl dendrons can be coupled to thiol functional molecules
기타 정보
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
법적 정보
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)